Print…
(4-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
PC9429-5G PC9429-10G
APOSPC9429-5GEA 29 EUR
APOSPC9429-5G APOSPC9429-10G
(4-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
(4-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Peso Molecular: 188.59 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115861
Número CAS: 883500-51-4