Print…
Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzoate
PC9414-1G PC9414-250MG
APOSPC9414-1GEA 383 EUR
APOSPC9414-1G APOSPC9414-250MG
Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate 97%
Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₀FNO₅
Peso Molecular: 291.24 g/mol
Ponto de Fusão: 101…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00138765
Número CAS: 320417-11-6