Print…
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9405-1G PC9405-5G
APOSPC9405-1GEA 174 EUR
APOSPC9405-1G APOSPC9405-5G
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole 95+%
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole
Fórmula: C₁₀H₆ClF₃N₂O
Ponto de Fusão: 34…35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084969
Número CAS: 175205-63-7
UN: 3261
ADR: 8,III