Print…
Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9400-1G PC9400-250MG
APOSPC9400-1GEA 325 EUR
APOSPC9400-1G APOSPC9400-250MG
Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Fórmula: C₁₁H₁₂ClF₃N₂O₂
Peso Molecular: 296.68 g/mol
Ponto de Fusão: 46…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00172609
Número CAS: 332361-10-1