Print…
2-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene
PC9396-10G PC9396-25G PC9396-5G
APOSPC9396-10GEA 27.7 EUR
APOSPC9396-10G APOSPC9396-25G APOSPC9396-5G
2-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
2-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
Fórmula: C₇H₃BrF₄
Peso Molecular: 243 g/mol
Ponto de ebulição: 161…162 °C
Densidade: 1.753 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 78.3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094041
Número CAS: 351003-21-9