Print…
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9385-1G PC9385-500MG PC9385-5G
APOSPC9385-1GEA 275 EUR
APOSPC9385-1G APOSPC9385-500MG APOSPC9385-5G
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid 97%
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₉F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 204…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01935986
Número CAS: 338982-13-1