Print…
2-Hydrazino-2-oxo-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Oxalic monohydrazide mono(4-trifluoromethoxy)anilide
PC9382-1G PC9382-500MG PC9382-5G
APOSPC9382-1GEA 275 EUR
APOSPC9382-1G APOSPC9382-500MG APOSPC9382-5G
2-Hydrazino-2-oxo-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
2-Hydrazino-2-oxo-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Fórmula: C₉H₈F₃N₃O₃
Ponto de Fusão: 215…217 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173093
Número CAS: 338405-24-6