Print…
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9381-10G PC9381-100G PC9381-5G
APOSPC9381-10GEA 0 EUR
APOSPC9381-10G APOSPC9381-100G APOSPC9381-5G
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene 97%
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrClF
Ponto de Fusão: 30…33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115859
Número CAS: 206362-80-3
UN: 3261
ADR: 8,II