Print…
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9380-1G PC9380-5G PC9380-250MG
APOSPC9380-1GEA 49.3 EUR
APOSPC9380-1G APOSPC9380-5G APOSPC9380-250MG
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂FNO₄S
Ponto de Fusão: 96…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00172808
Número CAS: 251096-96-5