Print…
N-(4-Fluorobenzenesulphonyl)phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9375-1G PC9375-500MG PC9375-5G
APOSPC9375-1GEA 172 EUR
APOSPC9375-1G APOSPC9375-500MG APOSPC9375-5G
N-(4-Fluorobenzenesulphonyl)phenylalanine
N-(4-Fluorobenzenesulphonyl)phenylalanine
Fórmula: C₁₅H₁₄FNO₄S
Ponto de Fusão: 108…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173011
Número CAS: 40279-96-7