Print…
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(4-Fluorobenzenesulphamido)-4-methylpentanoic acid
PC9373-1G PC9373-500MG PC9373-5G
APOSPC9373-1GEA 217 EUR
APOSPC9373-1G APOSPC9373-500MG APOSPC9373-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid 97%
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₆FNO₄S
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00172812
Número CAS: 251097-25-3