Print…
3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9371-10G PC9371-5G PC9371-1G
APOSPC9371-10GEA 97.3 EUR
APOSPC9371-10G APOSPC9371-5G APOSPC9371-1G
3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde 99%
3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Peso Molecular: 172.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236222
Número CAS: 85684-61-3