Print…
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-(4-Fluorophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC9370-1G PC9370-500MG PC9370-5G
APOSPC9370-1GEA 533 EUR
APOSPC9370-1G APOSPC9370-500MG APOSPC9370-5G
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Fórmula: C₁₂H₁₀F₄N₂OS
Peso Molecular: 306.28 g/mol
Ponto de Fusão: 66…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00172648
Número CAS: 318239-65-5