Print…
5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9368-1G PC9368-500MG
APOSPC9368-1GEA 510 EUR
APOSPC9368-1G APOSPC9368-500MG
5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₁₂H₈F₄N₂OS
Ponto de Fusão: 61…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01935982
Número CAS: 321848-46-8