Print…
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, (2-(Trifluormethyl)phenyl)hydrazin HCl
PC9354-100G PC9354-10G PC9354-1G
APOSPC9354-100GEA 335 EUR
APOSPC9354-100G APOSPC9354-10G APOSPC9354-1G
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₇H₈ClF₃N₂
Peso Molecular: 212,6
Ponto de Fusão: 220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00102619
Número CAS: 3107-34-4