Print…
4-(4-Fluorophenoxy)-3-nitrobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9350-1G PC9350-5G
APOSPC9350-1GEA 244 EUR
APOSPC9350-1G APOSPC9350-5G
4-(4-Fluorophenoxy)-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-(4-Fluorophenoxy)-3-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₁₃H₈FNO₄
Número MDL : MFCD00138746
Número CAS: 320416-60-2