Print…
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9349-1G PC9349-500MG
APOSPC9349-1GEA 564 EUR
APOSPC9349-1G APOSPC9349-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₁₆H₁₂FNO₂
Ponto de Fusão: 139…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01315828
Número CAS: 338416-70-9