Print…
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, (3-Chloro-4-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-chloro-4-fluorophenyl)borane
PC9345-5G PC9345-1G PC9345-10G
APOSPC9345-5GEA 21.9 EUR
APOSPC9345-5G APOSPC9345-1G APOSPC9345-10G
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BClFO₂
Ponto de Fusão: 255…260 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00051800
Número CAS: 144432-85-9