Print…
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile
PC9343-1G PC9343-5G
APOSPC9343-1GEA 132 EUR
APOSPC9343-1G APOSPC9343-5G
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole 96%
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole
Fórmula: C₈H₃F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00792418
Número CAS: 135132-34-2