Print…
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9326-1G PC9326-25G
APOSPC9326-1GEA 116 EUR
APOSPC9326-1G APOSPC9326-25G
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Fórmula: C₈H₈F₃NS
Peso Molecular: 207.21 g/mol
Ponto de ebulição: 224…225 °C
Densidade: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190129
Número CAS: 128273-56-3
UN: 3267
ADR: 8 II