Print…
4-Fluorodiphenylmethane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Benzyl-4-fluorobenzene
PC9325-25G PC9325-5G
APOSPC9325-25GEA 572 EUR
APOSPC9325-25G APOSPC9325-5G
4-Fluorodiphenylmethane 95%
4-Fluorodiphenylmethane
Fórmula: C₁₃H₁₁F
Peso Molecular: 186.230 g/mol
Ponto de ebulição: 132 °C
Densidade: 1.09 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00464329
Número CAS: 587-79-1