Print…
Ethyl 2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9315-1G PC9315-250MG
APOSPC9315-1GEA 258 EUR
APOSPC9315-1G APOSPC9315-250MG
Ethyl 2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate 97%
Ethyl-2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate
Fórmula: C₁₇H₁₅F₃N₂O₃
Peso Molecular: 352.32 g/mol
Ponto de Fusão: 106…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00974992
Número CAS: 338392-12-4