Print…
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9307-25G PC9307-5G
APOSPC9307-25GEA 509 EUR
APOSPC9307-25G APOSPC9307-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃F₃IN
Peso Molecular: 297.0158 g/mol
Ponto de Fusão: 92…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458134
Número CAS: 161320-00-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III