Print…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9303-1G PC9303-25G
APOSPC9303-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9303-1G APOSPC9303-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₂
Peso Molecular: 269.02 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08459288
Número CAS: 161622-14-6