Print…
2-Fluoro-3-methoxybenzoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9295-25G PC9295-5G
APOSPC9295-25GEA 137 EUR
APOSPC9295-25G APOSPC9295-5G
2-Fluoro-3-methoxybenzoic acid 99%
2-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Ponto de Fusão: 157…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179621
Número CAS: 137654-20-7