Print…
2,6-Difluorophenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9293-25G PC9293-5G
APOSPC9293-25GEA 65.4 EUR
APOSPC9293-25G APOSPC9293-5G
2,6-Difluorophenylboronic acid 98%
2,6-Difluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BF₂O₂
Ponto de Fusão: 147…149 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00792436
Número CAS: 162101-25-9