Print…
6-Fluoro-o-toluic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-6-methylbenzoic acid
PC9286-25G PC9286-5G
APOSPC9286-25GEA 178 EUR
APOSPC9286-25G APOSPC9286-5G
6-Fluoro-o-toluic acid 98%
6-Fluoro-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de Fusão: 119…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658162
Número CAS: 90259-27-1