Print…
3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(3-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
PC9278-1G PC9278-5G PC9278-25G
APOSPC9278-1GEA 52.2 EUR
APOSPC9278-1G APOSPC9278-5G APOSPC9278-25G
3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid 98%
3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Peso Molecular: 233.0300 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258961
Número CAS: 202000-99-5