Print…
3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9277-1G PC9277-5G
APOSPC9277-1GEA 75.4 EUR
APOSPC9277-1G APOSPC9277-5G
3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 98%
3-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile
Fórmula: C₈H₅BrFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258960
Número CAS: 305800-58-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III