Print…
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Bromo-5-fluorobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-fluorobenzene
PC9276-1G PC9276-5G PC9276-25G
APOSPC9276-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9276-1G APOSPC9276-5G APOSPC9276-25G
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅Br₂F
Peso Molecular: 267.92 g/mol
Ponto de Inflamação: 106 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09258959
Número CAS: 216755-57-6
UN: 3261
ADR: 8 III