Print…
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC9265-25G PC9265-5G
APOSPC9265-25GEA 24.8 EUR
APOSPC9265-25G APOSPC9265-5G
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride 99%
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃BrClF₃
Ponto de ebulição: 179…180 °C
Ponto de Fusão: 18…20 °C
Densidade: 1,759 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010308
Número CAS: 344-65-0