Print…
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9262-25G PC9262-5G
APOSPC9262-25GEA 799 EUR
APOSPC9262-25G APOSPC9262-5G
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Fórmula: C₆H₁₅F₆OP
Ponto de Fusão: 145 °C
Ponto de Inflamação: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 17950-40-2
EINECS: 241-876-6
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II