Print…
Methyl-3-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]thiophene-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9258-1G PC9258-10G
APOSPC9258-1GEA 102 EUR
APOSPC9258-1G APOSPC9258-10G
Methyl-3-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]thiophene-2-carboxylate
Ponto de Fusão: 110…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00112557
Número CAS: 91041-20-2