Print…
Pentafluorophenyl sulphide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Decafluorodiphenyl sulphide
PC9256-1G PC9256-5G PC9256-25G
APOSPC9256-1GEA 29 EUR
APOSPC9256-1G APOSPC9256-5G APOSPC9256-25G
Pentafluorophenyl sulphide 95%
Pentafluorophenyl sulphide
Fórmula: C₁₂F₁₀S
Ponto de Fusão: 86…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000293
Número CAS: 1043-50-1