Print…
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Cyano-5-nitrobenzotrifluoride
PC9255-5G PC9255-1G PC9255-25G
APOSPC9255-5GEA 29 EUR
APOSPC9255-5G APOSPC9255-1G APOSPC9255-25G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃F₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412207
Número CAS: 20566-80-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III