Print…
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC9254-1G PC9254-5G
APOSPC9254-1GEA 43.5 EUR
APOSPC9254-1G APOSPC9254-5G
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride 97%
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride
Fórmula: C₈H₈F₃N
Ponto de ebulição: 98…99 °C/13mmHg
Ponto de Fusão: 20…25 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 84 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03701068
Número CAS: 67169-22-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III