Print…
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9252-25G PC9252-5G
APOSPC9252-25GEA 143 EUR
APOSPC9252-25G APOSPC9252-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether 98%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether
Fórmula: C₄H₂Cl₂F₆O
Ponto de ebulição: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094547
Número CAS: 56860-82-3