Print…
6-Fluorosalicylaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9248-1G PC9248-10G
APOSPC9248-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9248-1G APOSPC9248-10G
6-Fluorosalicylaldehyde 97%
6-Fluorosalicylaldehyde
Fórmula: C₇H₅FO₂
Ponto de Fusão: 34…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01090996
Número CAS: 38226-10-7