Print…
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9213-1G PC9213-5G
APOSPC9213-1GEA 53.8 EUR
APOSPC9213-1G APOSPC9213-5G
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole 96%
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Fórmula: C₈H₆F₃N₃
Peso Molecular: 201.15 g/mol
Ponto de Fusão: 185…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632182
Número CAS: 3671-66-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III