Print…
Ethyl 3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 3-[3-(trifluoromethyl)benzamido]-1H-indole-2-carboxylate
PC9211-1G PC9211-500MG
APOSPC9211-1GEA 488 EUR
APOSPC9211-1G APOSPC9211-500MG
Ethyl 3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₉H₁₅F₃N₂O₃
Ponto de Fusão: 212…214 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00794680
Número CAS: 338968-28-8