Print…
3-Amino-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9194-1G PC9194-5G
APOSPC9194-1GEA 98.6 EUR
APOSPC9194-1G APOSPC9194-5G
3-Amino-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid 97%
3-Amino-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784307
Número CAS: 125483-00-3