Print…
4-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9193-25G PC9193-5G PC9193-100G
APOSPC9193-25GEA 66.7 EUR
APOSPC9193-25G APOSPC9193-5G APOSPC9193-100G
4-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Ponto de Fusão: 175…176 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00519334
Número CAS: 402-13-1