Print…
2-Fluoro-3-nitropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9190-100G PC9190-25G
APOSPC9190-100GEA 358 EUR
APOSPC9190-100G APOSPC9190-25G
2-Fluoro-3-nitropyridine
2-Fluoro-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₃FN₂O₂
Ponto de ebulição: 109…110 °C/10mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095068
Número CAS: 1480-87-1