Print…
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9179-5G PC9179-25G PC9179-100G
APOSPC9179-5GEA 21.9 EUR
APOSPC9179-5G APOSPC9179-25G APOSPC9179-100G
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid 96%
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Fórmula: C₆H₃ClFNO₂
Ponto de Fusão: 141…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03092932
Número CAS: 38186-88-8