2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC9178-1G
PC9178-250MG
APOSPC9178-1GEA
455
EUR
APOSPC9178-1G
APOSPC9178-250MG
2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
Fórmula:
C₃H₆ClF₂N Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07777150 Número CAS: 105614-25-3 |