Print…
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9173-5G PC9173-1G PC9173-10G
APOSPC9173-5GEA 75.4 EUR
APOSPC9173-5G APOSPC9173-1G APOSPC9173-10G
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrF₂O₂
Ponto de Fusão: 195…196 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07368121
Número CAS: 194804-91-6