Print…
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9172-25G PC9172-5G
APOSPC9172-25GEA 201 EUR
APOSPC9172-25G APOSPC9172-5G
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 95+%
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃BrF₂O
Peso Molecular: 221.00 g/mol
Ponto de Fusão: 61…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09258953
Número CAS: 644985-24-0