Print…
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Fluorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(4-fluorophenyl)borate
PC9162-1G PC9162-5G PC9162-25G
APOSPC9162-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9162-1G APOSPC9162-5G APOSPC9162-25G
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₆H₄BF₄K
Ponto de Fusão: 297 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318170
Número CAS: 192863-35-7