Print…
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-3-nitrobenzeneboronic acid
PC9161-1G PC9161-5G
APOSPC9161-1GEA 102 EUR
APOSPC9161-1G APOSPC9161-5G
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BFNO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08277236
Número CAS: 352530-22-4