Print…
3-(Trifluoromethyl)quinoline-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9148-50MG PC9148-250MG PC9148-500MG PC9148-2.5G PC9148-5G
APOSPC9148-50MGEA 102 EUR
APOSPC9148-50MG APOSPC9148-250MG APOSPC9148-500MG APOSPC9148-2.5G APOSPC9148-5G
3-(Trifluoromethyl)quinoline-4-carboxylic acid
3-(Trifluoromethyl)quinoline-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₆F₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458858
Número CAS: 588702-65-2